tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₈H₂₃F₄NO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20482270 CAS Number: 1245784-24-0 |