Stampa…
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 165 EUR
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₆FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839825
CAS Number: 92822-02-1