5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₄BrF₃IN Punto di fusione: 122…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22689162 CAS Number: 1420537-61-6 |