Stampa…
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200033-1G PC200033-500MG
APOSPC200033-1GEA 423 EUR
APOSPC200033-1G APOSPC200033-500MG
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Formula: C₆HCl₃F₃N
Peso molecolare: 250,433 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683240
CAS Number: 89719-94-8