Stampa…
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 256 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Peso molecolare: 494,387 g/mol
Punto di fusione: 208…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689151
CAS Number: 135654-55-6