Stampa…
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC200027-1G PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA 527 EUR
APOSPC200027-1G APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689147
CAS Number: 1420537-62-7