1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200026-1G
PC200026-500MG
APOSPC200026-1GEA
118
EUR
APOSPC200026-1G
APOSPC200026-500MG
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Formula:
C₂₀H₄F₁₀O₄ Peso molecolare: 498,227 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20274437 CAS Number: 133921-07-0 |