2-(Trifluoromethyl)styrene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 2-Vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₉H₇F₃ Punto di ebollizione: 61 °C Densità: 1,164 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 42 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00035984 CAS Number: 395-45-9 EINECS: 206-902-2 UN: 1993 ADR: 3,III |