Stampa…
2,4-Dimethylfluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-m-xylene, 1-Fluoro-2,4-dimethylbenzene
PC1997-25G PC1997-5G PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA 62.6 EUR
APOSPC1997-25G APOSPC1997-5G APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Formula: C₈H₉F
Peso molecolare: 124,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060643
CAS Number: 452-65-3
UN: 1993
ADR: 3,III