Stampa…
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1990-250MG PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA 176 EUR
APOSPC1990-250MG APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777110
CAS Number: 78068-81-2