Stampa…
Aluminium trifluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1976-1G PC1976-5G
APOSPC1976-1GEA 147 EUR
APOSPC1976-1G APOSPC1976-5G
Aluminium trifluoroacetate 97%
Aluminium trifluoroacetate
Formula: Al·3CF₃CO₂
Peso molecolare: 366.028 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411227
CAS Number: 36554-89-9