Stampa…
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluoropropionate
PC19689-1G PC19689-25G PC19689-5G
APOSPC19689-1GEA 109 EUR
APOSPC19689-1G APOSPC19689-25G APOSPC19689-5G
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Methyl 2-fluoropropanoate
Formula: C₄H₇FO₂
Peso molecolare: 106,096 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Densità: 1,0806 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972939
CAS Number: 2366-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III