Stampa…
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1968-1G PC1968-5G PC1968-250MG
APOSPC1968-1GEA 31.9 EUR
APOSPC1968-1G APOSPC1968-5G APOSPC1968-250MG
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09998071
CAS Number: 887266-57-1