Stampa…
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethan-1-one, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethanone, 2',3'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1954-1G PC1954-250MG
APOSPC1954-1GEA 263 EUR
APOSPC1954-1G APOSPC1954-250MG
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₉H₆F₂O₃
Peso molecolare: 200,139 g/mol
Punto di ebollizione: 87…89 °C (12 mm Hg)
Punto di fusione: 32…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458053
CAS Number: 126120-83-0