Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, Bis(trifluoromethyl)(4-chlorophenyl)carbinol, 1-Chloro-4-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene
PC1931B-1G PC1931B-5G
APOSPC1931B-1GEA 55.3 EUR
APOSPC1931B-1G APOSPC1931B-5G
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₉H₅ClF₆O
Peso molecolare: 278,579 g/mol
Punto di ebollizione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041489
CAS Number: 2010-63-1