Stampa…
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 139 EUR
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784304
CAS Number: 38470-22-3