Stampa…
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl [4-(trifluoromethyl)benzoyl]acetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC1854-1G PC1854-5G
APOSPC1854-1GEA 68.4 EUR
APOSPC1854-1G APOSPC1854-5G
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Formula: C₁₂H₁₁F₃O₃
Peso molecolare: 260,209 g/mol
Punto di ebollizione: 248…249 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424818
CAS Number: 106263-53-0