Stampa…
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1853-10G PC1853-25G PC1853-100G
APOSPC1853-10GEA 36.4 EUR
APOSPC1853-10G APOSPC1853-25G APOSPC1853-100G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇HCl₂F₃O
Peso molecolare: 228,983 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039245
CAS Number: 101513-78-4
UN: 3265
ADR: 8,III