Stampa…
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC1824-1G PC1824-250MG
APOSPC1824-1GEA 265 EUR
APOSPC1824-1G APOSPC1824-250MG
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formula: C₆H₉F₃O₂
Peso molecolare: 170,13 g/mol
Punto di ebollizione: 86…87 °C (6 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998070
CAS Number: 939399-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III