Stampa…
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC1804-1G PC1804-5G
APOSPC1804-1GEA 302 EUR
APOSPC1804-1G APOSPC1804-5G
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 233,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03541053
CAS Number: 282540-26-5