Stampa…
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 290 EUR
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formula: C₆H₄FNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024845
CAS Number: 349-78-0