Stampa…
2-Chloro-2,2-difluoroethane-1,1-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1728-1G PC1728-5G
APOSPC1728-1GEA 43.7 EUR
APOSPC1728-1G APOSPC1728-5G
2-Chloro-2,2-difluoroethane-1,1-diol 95%
2-Chloro-2,2-difluoroethane-1,1-diol
Formula: C₂H₃ClF₂O₂
Peso molecolare: 132,494 g/mol
Densità: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042464
CAS Number: 63034-47-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III