Stampa…
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Punto di fusione: 87 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864666
CAS Number: 443-93-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III