Stampa…
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1681-1G PC1681-5G
APOSPC1681-1GEA 256 EUR
APOSPC1681-1G APOSPC1681-5G
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₄
Peso molecolare: 269,077 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659826
CAS Number: 850568-64-8