Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 386 EUR
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formula: C₅H₆F₃NO
Peso molecolare: 153,102 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784292
CAS Number: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III