Stampa…
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydrazinocarbonylphenylboronic acid
PC1663-1G PC1663-5G
APOSPC1663-1GEA 147 EUR
APOSPC1663-1G APOSPC1663-5G
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 96%
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFN₂O₃
Peso molecolare: 197,959 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973743
CAS Number: 850568-06-8