Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC1649-1G PC1649-250MG
APOSPC1649-1GEA 147 EUR
APOSPC1649-1G APOSPC1649-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Formula: C₆F₄N₂
Peso molecolare: 176,071 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075302
CAS Number: 16297-07-7