Stampa…
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 786 EUR
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formula: C₈H₆F₁₂O₅
Peso molecolare: 410,111 g/mol
Punto di ebollizione: 88 °C (0,2 mm Hg)
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038352
CAS Number: 330562-44-2