Stampa…
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1641-1G PC1641-250MG
APOSPC1641-1GEA 227 EUR
APOSPC1641-1G APOSPC1641-250MG
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₂
Peso molecolare: 171,937 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864670
CAS Number: 854690-87-2