Stampa…
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA 118 EUR
APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₆H₁₀F₄O
Peso molecolare: 174,137 g/mol
Punto di ebollizione: 49 °C (113 mm Hg)
Densità: 1,1147 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042107
CAS Number: 358-37-2
UN: 3271
ADR: 3,II