Stampa…
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Boronobenzal fluoride
PC1598-1G PC1598-250MG PC1598-5G
APOSPC1598-1GEA 71.3 EUR
APOSPC1598-1G APOSPC1598-250MG APOSPC1598-5G
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₂
Peso molecolare: 171,937 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09056705
CAS Number: 946525-43-5