Stampa…
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Borono-3-(difluoromethoxy)benzene, (3-(Difluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC1596-1G PC1596-10G PC1596-5G PC1596-25G
APOSPC1596-1GEA 85.8 EUR
APOSPC1596-1G APOSPC1596-10G APOSPC1596-5G APOSPC1596-25G
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,936 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08706282
CAS Number: 866607-09-2