Stampa…
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Acetamido-3-bromobenzotrifluoride, N-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 51 EUR
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Peso molecolare: 282,057 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067782
CAS Number: 175135-49-6