3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-2-oxo-1,1,1-trifluorobutane, 3-Bromo-3-methyl-1,1,1-trifluoroacetone
PC1583E-5G
PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA
379
EUR
APOSPC1583E-5G
APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Formula:
C₄H₄BrF₃O Peso molecolare: 204,973 g/mol Punto di ebollizione: 93 °C (748 mm Hg) Densità: 1,64 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00236599 CAS Number: 382-01-4 UN: 1993 ADR: 3,III |