Stampa…
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1583C-1G PC1583C-250MG
APOSPC1583C-1GEA 364 EUR
APOSPC1583C-1G APOSPC1583C-250MG
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol
Formula: C₄H₆BrF₃O
Punto di ebollizione: 130…132 °C
Densità: 1,6771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236598
CAS Number: 382-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III