Stampa…
2-Fluorophenylacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1581-25G PC1581-5G
APOSPC1581-25GEA 274 EUR
APOSPC1581-25G APOSPC1581-5G
2-Fluorophenylacetyl chloride
2-Fluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840709
CAS Number: 451-81-0
UN: 3265
ADR: 8,II