2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458014 CAS Number: 848360-85-0 |