Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃Br₂F₄O Punto di ebollizione: 88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153722 CAS Number: 41874-81-1 UN: 1760 ADR: 8,III |