Stampa…
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1567K-5G PC1567K-25G PC1567K-1G
APOSPC1567K-5GEA 195 EUR
APOSPC1567K-5G APOSPC1567K-25G APOSPC1567K-1G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Formula: C₅H₇BrF₄O
Peso molecolare: 239,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153718
CAS Number: 222725-20-4