Stampa…
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,4,5-trifluoro-m-anisate, 3-(Methoxycarbonyl)-2,5,6-trifluoroanisole
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658272
CAS Number: 136897-64-8