Stampa…
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
PC1517-1G PC1517-250MG
APOSPC1517-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1517-1G APOSPC1517-250MG
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Formula: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797580
CAS Number: 205526-25-6