Stampa…
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1506-1G PC1506-250MG PC1506-5G
APOSPC1506-1GEA 348 EUR
APOSPC1506-1G APOSPC1506-250MG APOSPC1506-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Formula: C₈ClF₃N₂
Peso molecolare: 216,547 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658269
CAS Number: 1897-50-3