Stampa…
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1487-1G PC1487-250MG
APOSPC1487-1GEA 328 EUR
APOSPC1487-1G APOSPC1487-250MG
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Formula: C₅H₈BrF₃
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190632
CAS Number: 203302-90-3