Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Formula: C₉H₂Cl₄F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094129
CAS Number: 501657-11-0