Stampa…
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC1433-10G PC1433-5G
APOSPC1433-10GEA 232 EUR
APOSPC1433-10G APOSPC1433-5G
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₂FO
Peso molecolare: 207,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427276
CAS Number: 480438-93-5