3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄Cl₂FN Punto di fusione: 53…56 °C Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039241 CAS Number: 886762-39-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |