Stampa…
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC14286-100MG PC14286-25MG
APOSPC14286-100MGEA 1030 EUR
APOSPC14286-100MG APOSPC14286-25MG
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Formula: C₅H₆F₆O
Peso molecolare: 196,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31800421
CAS Number: 1639207-59-2