Stampa…
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 46.6 EUR
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Peso molecolare: 260,256 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368745
CAS Number: 340759-27-5