1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Punto di ebollizione: 78…80 °C (0,02 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368743 CAS Number: 886762-54-5 |