Stampa…
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1393-1G PC1393-250MG PC1393-5G
APOSPC1393-1GEA 234 EUR
APOSPC1393-1G APOSPC1393-250MG APOSPC1393-5G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165,088 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012345
CAS Number: 16297-14-6
UN: 1993
ADR: 3,III